Läs mer
Enpiroline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Enpiroline |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18F6N2O/c20-18(21,22)13-6-4-11(5-7-13)15-9-12(10-16(27-15)19(23,24)25)17(28)14-3-1-2-8-26-14/h4-7,9-10,14,17,26,28H,1-3,8H2 |
| Formel vikt | 404.1323 |