Läs mer
Novus Biologicals™ ENPP-7/Alk-SMase 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18598512 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18598512 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18598512 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00339221T01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forskningskategori Lipid and Metabolism
Mål ENPP-7/Alk-SMase
Synonym Alkaline sphingomyelin phosphodiesterase, alkaline sphingomyelinase, ALK-SMase, EC 3.1.4.12, ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 7, ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase family member 7, E-NPP 7, Intestinal alkaline sphingomyelinase, MGC50179, NPP-7
Gensymbol ENPP7