Läs mer
Abnova™ ENPP5 Recombinant Protein
Produktkod. 16133143
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Produktkod. 16133143
Brand: Abnova™ H00059084P01.10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifikationer
Tillträdesnummer AAH27615
För användning med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 59084
Molekylvikt (g/mol) 75.68
Namn ENPP5 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-intervall 8
Beredningsmetod In vitro wheat germ expression system
Reningsmetod Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrolltestning 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Kvantitet 10 μg
Källa Wheat Germ (in vitro)
Immunogen QPDQQKVLLVSFDGFRWDYLYKVPTPHFHYIMKYGVHVKQVTNVFITKTYPNHYTLVTGLFAENHGIVANDMFDPIRNKSFSLDHMNIYDSKFWEEATPIWITNQRAGHTSGAAMWPGTDVKIHKRFPTHYMPYNESVSFEDRVAKIIEWFTSKEPINLGLLYWEDPDDMGHHLGPDSPLMGPVISDIDKKLGYLIQMLKKAKLWNTLNLIITSDHGMTQCSEERLIELDQYLDKDHYTLIDQSPVAAILPKEGKFDEVYEALTHAHPNLTVYKKEDVPERWHYKYNSRIQPIIAVADEGWHILQNKSDDFLLGNHGYDNALADMHPIFLAHGPAFRKNFSKEAMNSTDLYPLLCHLLNITAMPHNGSFWNVQDLLNSAMPRVVPYTQSTILLPGSVKPAEYDQEGSYPYFIGVSLGSIIVIVFFVIFIKHLIHSQIPALQDMHAEIAQPLLQA
Förvaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias KIAA0879
Vanligt namn ENPP5
Gensymbol ENPP5
Korsreaktivitet Human
Art Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein Tag GST
Form Solution