Läs mer
Enprofylline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Enprofylline |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N4O2/c1-2-3-12-6-5(9-4-10-6)7(13)11-8(12)14/h4H,2-3H2,1H3,(H,9,10)(H,11,13,14) |
| Formel vikt | 194.0804 |