Läs mer
Enrofloxacin 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30310161
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30310161 1 ml
1 options
Produktkod. 30310161 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13170000AL1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Enrofloxacin
CAS 93106-60-6
Analyt- eller komponentnamn Enrofloxacin
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C19 H22 F N3 O3
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1-Cyclopropyl-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, BAY-Vp 2674, Baytril, Biofloxavet, CFPQ, Enrocin, Enrofloxacin, Enrogil, Enroxil, N'-Ethylciprofloxacin, N-Ethylciprofloxacin, PD 160788
InChI formel InChI=1S/C19H22FN3O3/c1-2-21-5-7-22(8-6-21)17-10-16-13(9-15(17)20)18(24)14(19(25)26)11-23(16)12-3-4-12/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,25,26)
LEDER CCN1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)C4CC4
IUPAC-namn 1-cyklopropyl-7-(4-etylpiperazin-1-yl)-6-fluor-4-oxoquinolin-3-karboxylsyra
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 359.39
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 359,1645 g/mol