Läs mer
Enrofloxacin Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Enrofloxacin Ethyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Enrofloxacin Ethyl Ester |
| CAS | 107884-19-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Enrofloxacin Ethyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H26 F N3 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Enrofloxacin Ethyl Ester, 1-Cyclopropyl-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26FN3O3/c1-3-23-7-9-24(10-8-23)19-12-18-15(11-17(19)22)20(26)16(21(27)28-4-2)13-25(18)14-5-6-14/h11-14H,3-10H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCN(CC)CC4)c(F)cc3C1=O |
| IUPAC-namn | ethyl 1-cyclopropyl-7-(4-ethylpiperazin-1-yl)-6-fluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylate |
| Visa mer |