Läs mer
Enrofloxacin Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Enrofloxacin Hydrochloride |
| CAS | 112732-17-9 |
| Molekylformel | C19 H22 F N3 O3 . Cl H |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-cyclopropyl-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, hydrochloride (9CI), Enrofloxacin hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22FN3O3.ClH/c1-2-21-5-7-22(8-6-21)17-10-16-13(9-15(17)20)18(24)14(19(25)26)11-23(16)12-3-4-12;/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,25,26);1H |
| LEDER | Cl.CCN1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)C4CC4 |
| IUPAC-namn | 1-cyclopropyl-7-(4-ethylpiperazin-1-yl)-6-fluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 395.86 |
| Formel vikt | 395.1412 |