Läs mer
Enrofloxacin Methyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Enrofloxacin Methyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Enrofloxacin Methyl Ester |
| CAS | 107884-20-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Enrofloxacin Methyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H24 F N3 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Enrofloxacin Methyl Ester, 1-Cyclopropyl-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 1-cyclopropyl-6-fluoro-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24FN3O3/c1-3-22-6-8-23(9-7-22)18-11-17-14(10-16(18)21)19(25)15(20(26)27-2)12-24(17)13-4-5-13/h10-13H,3-9H2,1-2H3 |
| LEDER | CCN1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(=O)OC)C(=O)c3cc2F)C4CC4 |
| IUPAC-namn | methyl 1-cyclopropyl-7-(4-ethylpiperazin-1-yl)-6-fluoro-4-oxoquinoline-3-carboxylate |
| Visa mer |