Läs mer
Enrofloxacin, Mikromol™
Produktkod. 17932526
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17932526 100 mg
1 options
Produktkod. 17932526 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0395.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Enrofloxacin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Enrofloxacin
CAS 93106-60-6
Analyt- eller komponentnamn Enrofloxacin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H22 F N3 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1-Cyclopropyl-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, BAY-Vp 2674, Baytril, Biofloxavet, CFPQ, Enrocin, Enrofloxacin, Enrogil, Enroxil, N'-Ethylciprofloxacin, N-Ethylciprofloxacin, PD 160788
InChI formel InChI=1S/C19H22FN3O3/c1-2-21-5-7-22(8-6-21)17-10-16-13(9-15(17)20)18(24)14(19(25)26)11-23(16)12-3-4-12/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,25,26)
LEDER CCN1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)C4CC4
IUPAC-namn 1-cyklopropyl-7-(4-etylpiperazin-1-yl)-6-fluor-4-oxoquinolin-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 359.39
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 359,1645 g/mol