Läs mer
Enrofloxacin, MP BIOMEDICALS
Produktkod. 11406981 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11406981 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11406981 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219901925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4505.00 SEK
    4288.15 SEK / 25g
    Save 216.85 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Anmärkningar om ansökan:
Enrofloxacin är ett bakteriedödande medel. Används vanligtvis som ett antibiotikum mot:
  • Staphylococcus aureus
  • Escherichia coli
  • Salmonella spp.
  • Klebsiella spp.
  • Pasteurella spp.
Har använts som växtfungicid.
Användningsdeklaration:
  • Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.
Nyckelapplikationer:
  • Antibakteriell
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Enrofloxacin
Fysisk form Pulver
CAS 93106-60-6
Färg Ljusgul
Kvantitet 25 g
Molekylvikt (g/mol) 359.4 g/mol
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Enrofloxacin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Baytril