Läs mer
Enrofloxacin
Produktkod. 15442869
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15442869 5 g 5g
15452869 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15442869 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60023.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Ett växtsvampmedel och antibakteriellt medel | CAS: 93106-60-6 | C19H22FN3O3 | 359,40 g/mol
Enrofloxacin är ett bredspektrum, antibiotiskt bakteriedödande medel som används inom veterinärmedicin för att behandla djur som drabbats av vissa bakteriella infektioner.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Enrofloxacin är ett bredspektrum, antibiotiskt bakteriedödande medel som används inom veterinärmedicin för att behandla djur som drabbats av vissa bakteriella infektioner.
Löslighet
Löslig i kloroform. Lätt löslig i vatten. Även löslig i utspädd KOH
Anteckningar
Kyl dem. Håll behållaren tätt stängd. Förvara den borta från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93106-60-6
Molekylformel C19H22FN3O3
Molekylvikt (g/mol) 359.40
MDL-nummer MFCD00792463
InChI-nyckel SPFYMRJSYKOXGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-Cyclopropyl-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
PubChem CID 71188
ChEBI CHEBI:35720
IUPAC-namn 1-cyclopropyl-7-(4-ethylpiperazin-1-yl)-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
LEDER CCN1CCN(CC1)C1=C(F)C=C2C(=O)C(=CN(C3CC3)C2=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Enrofloxacin
Typ Enrofloxacin
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 221 °C till 226 °C
Färg Vitt till gult
Kvantitet 5 g
Beilstein 5307824
Merck Index 14,3592
Löslighetsinformation Löslig i kloroform; Lätt löslig i vatten; Även löslig i utspädd KOH
Formel vikt 359.39
RUO– Endast forskningsanvändning