Läs mer
Enrofloxacin, TRC
Produktkod. 17992525
Change view
Kvantitet:
50 mg
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17992525 50 mg
17944135 5 g
17913025 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17992525 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE55780050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93106-60-6
Molekylformel C19 H22 F N3 O3
Molekylvikt (g/mol) 359.39
Synonym 1-Cyclopropyl-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-(4-ethyl-1-piperazinyl)-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, Alsir, BAY-Vp 2674, Bayrocin, Baytril, Biofloxavet, CFPQ, Enflocyna Sol, Enrocin, Enrodac, Enrofan, Enrofloxacin, Enrogil, Enrovet, Enroxil, Fortius, N-Ethyl ciprofloxacin, N-Ethylciprofloxacin, N'-Ethylciprofloxacin, PD 160788
IUPAC-namn 1-cyklopropyl-7-(4-etylpiperazin-1-yl)-6-fluor-4-oxoquinolin-3-karboxylsyra
LEDER CCN1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)C4CC4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Enrofloxacin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H22FN3O3/c1-2-21-5-7-22(8-6-21)17-10-16-13(9-15(17)20)18(24)14(19(25)26)11-23(16)12-3-4-12/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,25,26)
Formel vikt 359.1645
Procent renhet >95%