Läs mer
Enstar, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Kinoprene |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28O2/c1-6-13-20-18(19)14-17(5)12-8-11-16(4)10-7-9-15(2)3/h1,8,12,14-16H,7,9-11,13H2,2-5H3/b12-8+,17-14+ |
| Formel vikt | 276.2089 |