Läs mer
Ensulizole, Mikromol™
Produktkod. 17957884
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17957884 250 mg
1 options
Produktkod. 17957884 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1571.00
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Ensulizol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ensulizole
CAS 27503-81-7
Analyt- eller komponentnamn Ensulizole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H10 N2 O3 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-Phenyl-1H-Benzimidazole-5-sulfonic acid, 2-Phenyl-5-Benzimidazolesulfonic acid, 2-Phenyl-5-sulfobenzimidazole, 2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid, Ensulizole, Eusolex 232, Neo Heliopan Hydro, Novantisol, Parsol HS, Phenylbenzimidazolesulfonic acid, 2-phenyl-1H-benzimidazol-5-sulfonic acid
InChI formel InChI=1S/C13H10N2O3S/c16-19(17,18)10-6-7-11-12(8-10)15-13(14-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,14,15)(H,16,17,18)
LEDER OS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(nc2c1)c3ccccc3
IUPAC-namn 2-fenyl-1H-benzimidazol-5-sulfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 274.3
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 274,0412 g/mol