Läs mer
Ensulizol, TRC
Produktkod. 30382879
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30382879 50 g
30381537 10 g
30374928 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30382879 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE55790050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27503-81-7
Molekylformel C13 H10 N2 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 274.3
Synonym 2-Phenyl-1H-Benzimidazole-5-sulfonic acid, 2-Phenyl-5-Benzimidazolesulfonic acid, 2-Phenyl-5-sulfobenzimidazole, 2-Phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid, Ensulizole, Eusolex 232, Neo Heliopan Hydro, Novantisol, Parsol HS, Phenylbenzimidazolesulfonic acid
IUPAC-namn 2-fenyl-1H-benzimidazol-5-sulfonsyra
LEDER OS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(nc2c1)c3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ensulizole
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C13H10N2O3S/c16-19(17,18)10-6-7-11-12(8-10)15-13(14-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,14,15)(H,16,17,18)
Formel vikt 274.0412