Läs mer
ent-3-Methoxy-17-methylmorphinan-10-one, Mikromol™
Beskrivning
ent-3-Methoxy-17-methylmorphinan-10-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ent-3-Methoxy-17-methylmorphinan-10-one (10-Ketodextromethorphan) |
| CAS | 57969-05-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | ent-3-Methoxy-17-methylmorphinan-10-one (10-Ketodextromethorphan) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H23 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | ent-3-Methoxy-17-methylmorphinan-10-one, 10-Keto Dextromethorphan, Dextromethorphan Hydrobromide Imp. C (EP), Dextromethorphan Imp. C (EP), Dextromethorphan Related Compound C, Dextromethorphan Hydrobromide Impurity C, Dextromethorphan Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO2/c1-19-10-9-18-8-4-3-5-14(18)16(19)17(20)13-7-6-12(21-2)11-15(13)18/h6-7,11,14,16H,3-5,8-10H2,1-2H3/t14-,16-,18+/m1/s1 |
| LEDER | COc1ccc2C(=O)[C@H]3[C@H]4CCCC[C@@]4(CCN3C)c2c1 |
| IUPAC-namn | (9α,13α,14α)-3-Methoxy-17-methylmorphinan-10-one |
| Visa mer |