missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
ent-Abacavir, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ent-Abacavir |
| CAS | 136470-79-6 |
| Molekylformel | C14H18N6O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (1R,4S)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-2-cyclopentene-1-methanol, (1R-cis)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-2-cyclopentene-1-methanol, (1R,4S)-Abacavir, Abacavir EP Impurity A, Abacavir Impurities, Ent-Abacavir |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N6O/c15-14-18-12(17-9-2-3-9)11-13(19-14)20(7-16-11)10-4-1-8(5-10)6-21/h1,4,7-10,21H,2-3,5-6H2,(H3,15,17,18,19)/t8-,10+/m0/s1 |
| LEDER | Nc1nc(NC2CC2)c3ncn([C@H]4C[C@@H](CO)C=C4)c3n1 |
| IUPAC-namn | [(1R,4S)-4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)purin-9-yl]cyclopent-2-en-1-yl]methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.33 |
| Formel vikt | 286.1542 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?