Läs mer
Ent-Alpha-C Dapagliflozin (Dapagliflozin Impurity), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ent-alpha-C Dapagliflozin (Dapagliflozin Impurity) |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25ClO6/c1-2-27-15-6-3-12(4-7-15)9-14-10-13(5-8-16(14)22)21-20(26)19(25)18(24)17(11-23)28-21/h3-8,10,17-21,23-26H,2,9,11H2,1H3/t17-,18-,19+,20-,21-/m0/s1 |
| Formel vikt | 408.134 |