missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
ent Atomoxetine-d3, Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ent Atomoxetine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1217703-95-1 |
| Molekylformel | C17H19D3ClNO |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (γS)-N-Methyl-γ-(2-methyl-d3-phenoxy)benzenepropanamine Hydrochloride, (S)-(+)-Tomoxetine-d3 Hydrochloride, (S)-Tomoxetine-d3 Hydrochloride, LY 139602-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)19-17(12-13-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H/t17-;/m0./s1/i2D3; |
| LEDER | CC1=C(O[C@H](C2=CC=CC=C2)CCNC([2H])([2H])[2H])C=CC=C1.Cl |
| IUPAC-namn | (3S)-3-(2-methylphenoxy)-3-phenyl-N-(trideuteriomethyl)propan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 294.83 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?