Läs mer
ent-Dorzolamide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4R,6R)-4-(ethylamino)-5,6-dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide-7,7-dioxide, monohydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2O4S3.ClH/c1-3-12-8-4-6(2)18(13,14)10-7(8)5-9(17-10)19(11,15)16;/h5-6,8,12H,3-4H2,1-2H3,(H2,11,15,16);1H/t6-,8-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 360.0039 |