Läs mer
ent-Efavirenz, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ent Efavirenz |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9ClF3NO2/c15-9-3-4-11-10(7-9)13(14(16,17)18,21-12(20)19-11)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8H,1-2H2,(H,19,20)/t13-/m1/s1 |
| Formel vikt | 315.0274 |