Läs mer
ent-Eletriptan, TRC
Produktkod. 30138331
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138331 10 mg
30009947 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30138331 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE50500510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1252673-29-2
Molekylformel C22 H26 N2 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 382.52
Synonym 3-[[(2S)-1-Methyl-2-pyrrolidinyl]methyl]-5-[2-(phenylsulfonyl)ethyl]-1H-indole;
IUPAC-namn 5-[2-(bensensulfonyl)etyl]-3-[[(2S)-1-metylpyrrolidin-2-yl]metyl]-1H-indol
LEDER CN1CCC[C@H]1Cc2c[nH]c3ccc(CCS(=O)(=O)c4ccccc4)cc23
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ent-Eletriptan
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C22H26N2O2S/c1-24-12-5-6-19(24)15-18-16-23-22-10-9-17(14-21(18)22)11-13-27(25,26)20-7-3-2-4-8-20/h2-4,7-10,14,16,19,23H,5-6,11-13,15H2,1H3/t19-/m0/s1
Formel vikt 382.1715