Läs mer
ent-Empagliflozin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ent-Empagliflozin |
| CAS | 2183480-92-2 |
| Molekylformel | C23H27ClO7 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(4-chloro-3-(4-(((R)-tetrahydrofuran-3-yl)oxy)benzyl)phenyl)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27ClO7/c24-18-6-3-14(23-22(28)21(27)20(26)19(11-25)31-23)10-15(18)9-13-1-4-16(5-2-13)30-17-7-8-29-12-17/h1-6,10,17,19-23,25-28H,7-9,11-12H2/t17-,19+,20+,21-,22+,23-/m1/s1 |
| LEDER | O[C@@H]1[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)CO)C2=CC(CC3=CC=C(C=C3)O[C@@H]4CCOC4)=C(C=C2)Cl |
| IUPAC-namn | (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(4-Chloro-3-(4-(((R)-tetrahydrofuran-3-yl)oxy)benzyl)phenyl)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 450.91 |
| Formel vikt | 450.14 |