Läs mer
ent-Entecavir, TRC
Produktkod. 30006697
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006697 1 mg
30005527 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30006697 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE5589051MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 188399-46-4
Molekylformel C12H15N5O3
Synonym 2-Amino-1,9-dihydro-9-[(1R,3S,4R)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl]-6H-Purin-6-one∣[1R-(1α,3α,4β)]-2-Amino-1,9-dihydro-9-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl]-6H-purin-6-one;
Specifikationer
Formatera Neat
Molekylvikt (g/mol) 277.28
Produkttyp Impurity
Frakt skick Room Temperature
Kvantitet 1 mg
Kemiskt namn eller material ent-Entecavir