Läs mer
ent-Frovatriptan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ent-Frovatriptan |
| CAS | 158930-18-8 |
| Molekylformel | C14 H17 N3 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N3O/c1-16-9-3-5-13-11(7-9)10-6-8(14(15)18)2-4-12(10)17-13/h2,4,6,9,16-17H,3,5,7H2,1H3,(H2,15,18)/t9-/m0/s1 |
| LEDER | CN[C@H]1CCc2[nH]c3ccc(cc3c2C1)C(=O)N |
| IUPAC-namn | (6S)-6-(methylamino)-6,7,8,9-tetrahydro-5H-carbazole-3-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.3 |
| Formel vikt | 243.1372 |