Läs mer
ent-Kaurenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ent-Kaurenol |
| CAS | 2300-11-0 |
| Molekylformel | C20H32O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (4α)-Kaur-16-en-18-ol, (-)-Kaur-16-en-18-ol, (-)-Kauren-19-ol, Kaurenol, ent-Kaur-16(17)-en-19-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H32O/c1-14-11-20-10-7-16-18(2,13-21)8-4-9-19(16,3)17(20)6-5-15(14)12-20/h15-17,21H,1,4-13H2,2-3H3/t15-,16-,17+,18+,19-,20-/m1/s1 |
| LEDER | [H][C@]1([C@@](CCC[C@@]2(C)CO)(C)[C@]2([H])CC3)[C@@]3(C4)CC([C@@H]4CC1)=C |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.47 |