missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ ent-LP 99

Beskrivning
ent-LP 99 is a negative Control for LP 99 (Cat.No. 5496).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(2S,3R)-2-(4-Chlorophenyl)-1-(1,2-dihydro-1,4-dimethyl-2-oxo-7-quinolinyl)-6-oxo-3-piperidinyl]-2-methyl-1-propanesulfonamide |
| CAS | 1808948-28-8 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Molekylformel | C26H30ClN3O4S |
| Formel vikt | 516.05 |
| Renhet | 98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?