Läs mer
ent-Lurasidone Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ent-Lurasidone Hydrochloride |
| CAS | 139563-18-1 |
| Molekylformel | C28H36N4O2S . (HCl) |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H36N4O2S.ClH/c33-27-24-18-9-10-19(15-18)25(24)28(34)32(27)17-21-6-2-1-5-20(21)16-30-11-13-31(14-12-30)26-22-7-3-4-8-23(22)35-29-26;/h3-4,7-8,18-21,24-25H,1-2,5-6,9-17H2;1H/t18-,19+,20-,21-,24+,25-;/m1./s1 |
| LEDER | O=C1N(C[C@@]2([H])CCCC[C@]2([H])CN3CCN(C4=NSC5=C4C=CC=C5)CC3)C([C@@]6([H])[C@@H]7CC[C@@H](C7)[C@]61[H])=O.Cl |
| IUPAC-namn | (3aR,4S,7R,7aS)-2-(((1S,2S)-2-((4-(benzo[d]isothiazol-3-yl)piperazin-1-yl)methyl)cyclohexyl)methyl)hexahydro-1H-4,7-methanoisoindole-1,3(2H)-dione hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 529.14 |
| Formel vikt | 528.24 |