Läs mer
Ent-Mavacamten, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ent-Mavacamten |
| CAS | 1642288-64-9 |
| Molekylformel | C15H19N3O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Mavacamten Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19N3O2/c1-10(2)18-14(19)9-13(17-15(18)20)16-11(3)12-7-5-4-6-8-12/h4-11,16H,1-3H3,(H,17,20)/t11-/m1/s1 |
| LEDER | O=C1NC(N[C@H](C)C2=CC=CC=C2)=CC(N1C(C)C)=O |
| IUPAC-namn | (R)-3-isopropyl-6-((1-phenylethyl)amino)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.34 |
| Formel vikt | 273.15 |