Läs mer
ent NAP 226-90, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ent NAP 226-90 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO/c1-8(11(2)3)9-5-4-6-10(12)7-9/h4-8,12H,1-3H3/t8-/m1/s1 |
| Formel vikt | 165.1154 |