missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
ent-Rotigotine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ent-Rotigotine |
| CAS | 112835-48-0 |
| Molekylformel | C19 H25 N O S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1-Naphthalenol','5,6,7,8-tetrahydro-6-[propyl[2-(2-thienyl)ethyl]amino]-','(6R)-, 1-Naphthalenol','5,6,7,8-tetrahydro-6-[propyl[2-(2-thienyl)ethyl]amino]-','(R)-, (6R)-5,6,7,8-Tetrahydro-6-[propyl[2-(2-thienyl)ethyl]amino]-1-naphthalenol, (+)-N 0437, N 0924, ent-Rotigotine, (R)-Rotigotine |
| InChI formel | InChI=1S/C19H25NOS/c1-2-11-20(12-10-17-6-4-13-22-17)16-8-9-18-15(14-16)5-3-7-19(18)21/h3-7,13,16,21H,2,8-12,14H2,1H3/t16-/m1/s1 |
| LEDER | CCCN(CCc1cccs1)[C@@H]2CCc3c(O)cccc3C2 |
| IUPAC-namn | (2R)-2-[propyl-[2-(2-thienyl)ethyl]amino]tetralin-5-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 315.47 |
| Formel vikt | 315.1657 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?