Läs mer
ent-Voriconazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ent-Voriconazole |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14F3N5O/c1-10(15-14(19)5-20-7-22-15)16(25,6-24-9-21-8-23-24)12-3-2-11(17)4-13(12)18/h2-5,7-10,25H,6H2,1H3/t10-,16+/m1/s1 |
| Formel vikt | 349.115 |