Läs mer
Entacapone-d10 (N,N-diethyl-d10), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Entacapone-d10 |
| CAS | 1185241-19-3 |
| Molekylformel | C14 D10 H5 N3 O5 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | 2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)prop-2-enamide, 2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-di(ethyl-d5)-2-propenamide, Entacapone-d10, Entacapone-D10 (N,N-di(ethyl-D5)) |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H15N3O5/c1-3-16(4-2)14(20)10(8-15)5-9-6-11(17(21)22)13(19)12(18)7-9/h5-7,18-19 H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(C(=O)C(=Cc1cc(O)c(O)c(c1)[N+](=O)[O-])C#N)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 2-cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)prop-2-enamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 315.348 |
| Formel vikt | 315.164 g/mol |
| Visa mer |