Läs mer
Entacapone EP Impurity C, Mikromol™
Beskrivning
Entacapone EP Impurity C
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Dihydroxy-5-nitrobenzaldehyde |
| CAS | 116313-85-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3,4-Dihydroxy-5-nitrobenzaldehyde |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H5 N O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 3,4-Dihydroxy-5-nitrobenzaldehyde, Entacapone Imp. C (EP), Entacapone Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NO5/c9-3-4-1-5(8(12)13)7(11)6(10)2-4/h1-3,10-11H |
| LEDER | Oc1cc(C=O)cc(c1O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 3,4-dihydroxy-5-nitrobenzaldehyde |
| Visa mer |