Läs mer
Entacapone, LoGiCal
Produktkod. 30460072
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460072 10 mg
1 options
Produktkod. 30460072 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1221.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Entacapone
CAS 130929-57-6
Analyt- eller komponentnamn Entacapone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H15 N3 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethyl-2-propenamide, (E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethyl-2-propenamide, (E)-Entacapone, Comtan, OR 611, Entacapone, (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylprop-2-enamide
InChI formel InChI=1S/C14H15N3O5/c1-3-16(4-2)14(20)10(8-15)5-9-6-11(17(21)22)13(19)12(18)7-9/h5-7,18-19H,3-4H2,1-2H3/b10-5+
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCN(CC)C(=O)\C(=C\c1cc(O)c(O)c(c1)[N+](=O)[O-])\C#N
IUPAC-namn (E)-2-cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrofenyl)-N,N-dietylprop-2-enamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 305.29
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 305,1012 g/mol