Läs mer
Entasobulin, MedChemExpress
Beskrivning
Entasobulin is a β-tubulin polymerization inhibitor with potential anticancer activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Entasobulin |
| CAS | 501921-61-5 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H18ClN3O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 155 mg/mL (352.36 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C(NC1=CC(C=CC=N2)=C2C=C1)=O)C3=CN(C4=CC=CC=C43)CC5=CC=C(Cl)C=C5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 439.89 |
| Formel vikt | 439.89 |
| Visa mer |