Läs mer
Entecavir-13C2,15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Entecavir-13C2,15N |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N5O3/c1-5-6(3-18)8(19)2-7(5)17-4-14-9-10(17)15-12(13)16-11(9)20/h4,6-8,18-19H,1-3H2,(H3,13,15,16,20) |
| Procent renhet | >95% |