Learn More
Entecavir Monohydrate, Mikromol™
Product Code. 17920646
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
Unit Size:
250mg
Product Code. Quantity Unit Size
17920646 250 mg 250mg
1 options
Product Code. 17920646 Supplier Mikromol Supplier No. MM3314.00
 Restricted Item
Beräknad leverans: 30-11-2026
Add to basket
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Entecavir Monohydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Entecavir Monohydrate
CAS 209216-23-9
Analyte or Component Names Entecavir Monohydrate
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C12 H15 N5 O3 . H2 O
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[(1S,3R,4S)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl]-, hydrate (1:1), 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[(1S,3R,4S)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl]-, monohydrate (9CI), Entecavir monohydrate
InChI Formula InChI=1S/C12H15N5O3.H2O/c1-5-6(3-18)8(19)2-7(5)17-4-14-9-10(17)15-12(13)16-11(9)20;/h4,6-8,18-19H,1-3H2,(H3,13,15,16,20);1H2/t6-,7-,8-;/m0./s1
SMILES O.NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)C3=C)C(=O)N1
IUPAC Name 2-amino-9-[(1S,3R,4S)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylidenecyclopentyl]-1H-purin-6-one;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 295.29
Quantity 250 mg
Formula Weight 295.1281 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.