Läs mer
Entecavirmonohydrat, TRC
Produktkod. 30385259
Change view
Kvantitet:
2 mg
Produktkod. Kvantitet
30385259 2 mg
1 options
Produktkod. 30385259 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE5589482MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Entecavir Monohydrate
CAS 209216-23-9
Molekylformel C12 H15 N5 O3 . H2 O
Kvantitet 2 mg
Synonym 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[(1S,3R,4S)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl]-, hydrate (1:1), 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[(1S,3R,4S)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl]-, monohydrate (9CI), Entecavir monohydrate
InChI formel InChI=1S/C12H15N5O3.H2O/c1-5-6(3-18)8(19)2-7(5)17-4-14-9-10(17)15-12(13)16-11(9)20;/h4,6-8,18-19H,1-3H2,(H3,13,15,16,20);1H2/t6-,7-,8-;/m0./s1
LEDER O.NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)C3=C)C(=O)N1
IUPAC-namn 2-amino-9-[(1S,3R,4S)-4-hydroxy-3-(hydroxymetyl)-2-metylidenecyklopentyl]-1H-purin-6-on; hydratera
Molekylvikt (g/mol) 295.29
Formel vikt 295.1281