Läs mer
Entecavir, TRC
Produktkod. 30003877
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003877 250 mg
30008729 50 mg
30010859 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30003877 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE558900250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142217-69-4
Molekylformel C12 H15 N5 O3
Synonym 6H-Purin-6-ett, 2-amino-1,9-dihydro-9-[(1S,3R,4S)-4-hydroxy-3-(hydroxymetyl)-2-metylencyklopentyl]-∣6H-Purin-6-ett, 2-amino-1,9-dihydro-9-[4-hydroxy-3-(hydroxymetyl)-2-metylencyklopentyl]-, [1S-(1,3,4α βα)]-∣BMS 200475∣Baraclude∣Entecavir∣SQ 34676
Specifikationer
Formatera Snyggt
Molekylvikt (g/mol) 277.28
Produkttyp API
Frakt skick Rumstemperatur
Renhet >95% (HPLC)
Kvantitet 250 mg
Kemiskt namn eller material Entecavir