Läs mer
Entecavir, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Snyggt |
| Molekylvikt (g/mol) | 277.28 |
| Produkttyp | API |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Renhet | >95% (HPLC) |
| Kvantitet | 10 mg |
| Kemiskt namn eller material | Entecavir |