Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Enterobacteria Enrichment Broth-Mossel
Fyll vikt:
10.0 to 10.3 g
100 – 101.5 g
100-101.5 g
Formatera:
100 mL sirop bottle
125 mL sirop bottle
Universal Bottle
Kvantitet:
10 x 100 mL
10 x 90 mL
24/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 24
Varje
Beskrivning
Bottled media for Enterobacteria enrichment media complying with EP/USP/JP/BP specification.
Specifikationer
Specifikationer
| ATCC® | ARTG |
| Certifikat och efterlevnad | EP/USP/JP/BP |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Ursprungsland | Storbritannien |
| Formatera | 100 mL sirop bottle |
| Medietyp | Prepared Media |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Fyll vikt | 100 – 101.5 g |
| För användning med (applikation) | Enrichment Broth for Enterobacteria |
| Förpackningstyp | 10 sirop bottles bottles with screw cap closures in a box |
| Visa mer |