Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Enterobakterieberikningsbuljong-mossel
Produktkod. 13235649
Change view
Fyll vikt:
10,0 till 10,3 g
100 – 101.5 g
100-101.5 g
Formatera:
100 ml siropflaska
125 ml siropflaska
Universal Bottle
Kvantitet:
10 x 100 mL
10 x 90 mL
24/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 24
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Fyll vikt Formatera Kvantitet Förpackningsstorlek
13235649 10,0 till 10,3 g Universal Bottle 24/Pk. Paket med 24
12693458 100 – 101.5 g 100 ml siropflaska 10 x 90 mL Varje
12503946 100-101.5 g 125 ml siropflaska 10 x 100 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13235649 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer BO1156E
Tillförlitliga lösningar för jordbrukstester
Använd kampanjkoden 28024
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
En selektiv berikningsbuljong för upptäckt av galltoleranta gramnegativa bakterier vid mikrobiologisk undersökning av läkemedel som uppfyller EP/USP/JP/BP-specifikationen.
Bottled media for Enterobacteria enrichment media complying with EP/USP/JP/BP specification.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grön
Innehåll och lagring Omgivning
Formatera Universal Bottle
Tillverkningsursprung Storbritannien
Produkttyp Mikrobiologimedia
Fyll vikt 10,0 till 10,3 g
Förpackningstyp 24 universalflaskor med skruvlock/låda
Kvantitet 24/Pk.