Läs mer
MedChemExpress Enterostatin(human,mouse,rat)
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 99.87% |
| CAS | 117830-79-2 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Molekylvikt (g/mol) | 496.56 g/mol |
| Produkttyp | Natural Products |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 125 mg/mL (251.73 mM∣Need ultrasonic) |