missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ Enterovirus 71 Monoclonal Antibody (10F0)

Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ MA183142
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
This antibody cross-reacts with Coxsackie A16. Mouse Anti Enterovirus 71 antibody clone 422-8D-4C-4D (10F0), recognizes Enterovirus 71.
Entervirus 71 is a potentially fatal virus first isolated in 1969. Enterovirus 71 has been found in the spinal cord and medulla and can produce a range of symptoms from rashes to meningitis and ecephalitis.
Specifikationer
| Enterovirus 71 | |
| Monoclonal | |
| Conc. Not Determined | |
| ascites with no preservative | |
| Mouse | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Functional Assay, Immunocytochemistry | |
| 10F0 | |
| Unconjugated | |
| EV71 | |
| Enterovirus 71 strain BrCr. | |
| RUO | |
| Virus | |
| Antibody | |
| IgG1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering