Läs mer
Entinostat, MedChemExpress
Produktkod. 16421247
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16421247 50 mg
16405766 100 mg
16405008 10 mg
16421036 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16421247 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12163
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Entinostat is an oral and selective class I HDAC inhibitor, with IC50s of 243 nM, 453 nM, and 248 nM for HDAC1, HDAC2, and HDAC3, respectively.
Entinostat is an oral and selective class I HDAC inhibitor, with IC50s of 243 nM, 453 nM, and 248 nM for HDAC1, HDAC2, and HDAC3, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Entinostat
Fysisk form Solid
CAS 209783-80-2
Färg Off-White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H20N4O3
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym MS-275 SNDX-275
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (132.83 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER O=C(NCC1=CC=C(C=C1)C(NC2=CC=CC=C2N)=O)OCC3=CC=CN=C3
Molekylvikt (g/mol) 376.41
Formel vikt 376.41
Procent renhet 98.07%