Läs mer
Entinostat (MS-27-275), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Entinostat(MS-27-275) |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20N4O3/c22-18-5-1-2-6-19(18)25-20(26)17-9-7-15(8-10-17)13-24-21(27)28-14-16-4-3-11-23-12-16/h1-12H,13-14,22H2,(H,24,27)(H,25,26) |
| Formel vikt | 376.1535 |