Läs mer
Entrectinib, MedChemExpress
Produktkod. p-200100012
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. 16497997
Brand: Medchem Express HY12678
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Entrectinib (NMS-E628) is a potent, orally available, and CNS-active pan-Trk, ROS1, and ALK inhibitor. Entrectinib inhibits TrkA, TrkB, TrkC, ROS1 and ALK with IC50 values of 1, 3, 5, 12 and 7 nM, respectively. Antitumor activity.
Entrectinib (NMS-E628) is a potent, orally available, and CNS-active pan-Trk, ROS1, and ALK inhibitor. Entrectinib inhibits TrkA, TrkB, TrkC, ROS1 and ALK with IC50 values of 1, 3, 5, 12 and 7 nM, respectively. Antitumor activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Entrectinib
CAS 1108743-60-7
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H34F2N6O2
Kvantitet 5 mg
Synonym NMS-E628 RXDX-101
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (55.29 mM)
LEDER O=C(NC1=NNC2=C1C=C(CC3=CC(F)=CC(F)=C3)C=C2)C4=C(NC5CCOCC5)C=C(N6CCN(C)CC6)C=C4
Molekylvikt (g/mol) 560.64
Formel vikt 560.64
Procent renhet 98.13%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.