Beskrivning
- Entris™ II Avancerade balanser - kvalitet, värde och konsekvens
- Exakta vägningsresultat som man kan lita på gång på gång
- Förenklar balansutjämning med inbyggt nivåstöd i realtid
- Ökar tillförlitligheten av vägningsresultaten med hjälp av integrerade skyddssystem
- Kontrollerad tillgång till balansinställningar med användarhantering
- Gapfri dokumentation tack vare CalAuditTrail
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Internt |
| Certifikat och efterlevnad | CE-certifikat, CSA för Kanada |
| Anslutningstyp | D-sub-kontakt, 9-polig; USB UTL; USB Anordning |
| Beskrivning | Med intern kalibrering |
| Kapacitet | 320 g |
| Visningstyp | Intuitiv, slitstark LED-skärm med pekteknik |
| Läsbarhet | 0.1 mg |
| Material | Glas, PBT, rostfritt stål |
| Modell | Elektronisk analytisk balans |
| Stabiliseringstid | ≤1,5 sek |
| Visa mer |