Läs mer
Sartorius Entris™ II Avancerade analytiska balanser
Produktkod. 16675683 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kapacitet:
60 g
120 g
220 g
320 g
Kalibrering:
Internt
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Kalibrering Förpackningsstorlek
16675683 60 g - -
16605693 60 g Internt -
16642454 120 g Internt -
16632454 120 g - -
16655653 220 g Internt -
16625653 220 g - Varje
16646253 320 g Internt -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 16675683 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer BCA641S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32595.00 SEK
    29415.44 SEK / Paket med 1
    Save 3179.56 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Över 38 olika modeller erbjuder olika fördelar såsom stöd i realtid, integrerade skyddssystem, CalAuditTrail, en grafisk pekskärm och 13 inbyggda applikationsprogram
  • Entris™ II Avancerade balanser - kvalitet, värde och konsekvens
  • Exakta vägningsresultat som man kan lita på gång på gång
  • Förenklar balansutjämning med inbyggt nivåstöd i realtid
  • Ökar tillförlitligheten av vägningsresultaten med hjälp av integrerade skyddssystem
  • Kontrollerad tillgång till balansinställningar med användarhantering
  • Gapfri dokumentation tack vare CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad CE-certifikat, CSA för Kanada
Anslutningstyp D-sub-kontakt, 9-polig; USB UTL; USB Anordning
Beskrivning Utan intern kalibrering
Kapacitet 60 g
Visningstyp Intuitiv, slitstark LED-skärm med pekteknik
Läsbarhet 0.1 mg
Material Glas, PBT, rostfritt stål
Modell Elektronisk analytisk balans
Stabiliseringstid ≤1,5 sek
Typ Balans
Spänning 100 till 240 V
Amperage 0,2 A
Frekvens 50/60 Hz
Lagligt för handel Klass I